2-Methyl-2-propanyl-3-hydroxy-1-azetidincarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
H28902.03 H28902.06
H28902.03EA 42.5 EUR
H28902.03 H28902.06
2-Methyl-2-propanyl-3-hydroxy-1-azetidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 141699-55-0 Molecular Formula: C8H15NO3 Formula Weight: 173.21 Melting Point: 40-47° MDL No.: MFCD04115305
Formel: C₈H₁₅NO₃
Molecular Weight: 173,21 g/mol
Schmelzpunkt: 40…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115305
CAS-Nummer: 141699-55-0