4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- und trans-Gemisch 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H29100.14 H29100.06 H29100.03
H29100.14EA 317 EUR
H29100.14 H29100.06 H29100.03
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- und trans-Gemisch 97%
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Purity: 97% CAS No.: 36099-51-1 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Refractive Index: 1.4470 MDL No.: MFCD09742280
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09742280
CAS-Nummer: 36099-51-1