Thieno[3,2-b]thiophen 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,4-Dithiapentalene
H30637.03 H30637.06
H30637.03EA 124 EUR
H30637.03 H30637.06
Thieno[3,2-b]thiophen 97%
Thieno[3,2-b]thiophene
Purity: 97% CAS No.: 251-41-2 Molecular Formula: C6H4S2 Formula Weight: 140.23 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 71°/1mm MDL No.: MFCD00179479
Formel: C₆H₄S₂
Molecular Weight: 140,23 g/mol
Siedepunkt: 71 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179479
CAS-Nummer: 251-41-2