3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-4-nitropyrazole
H30860.06 H30860.14
H30860.06EA 66.7 EUR
H30860.06 H30860.14
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 5334-39-4 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 131-134° Boiling Point: 325° MDL No.: MFCD00037864
Formel: C4H5N3O2
Molecular Weight: 127.10 g/mol
Siedepunkt: 325 °C
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037864
CAS-Nummer: 5334-39-4