2-Oxopropyl-acetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
H31346.AB
H31346.AD
H31346.ABEA
69.8
EUR
H31346.AB
H31346.AD
2-Oxopropyl-acetat 97%
2-Oxopropyl-acetat
Purity: 97%
CAS No.: 592-20-1
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 174-176°
MDL No.: MFCD00042848
Formel:
C₅H₈O₃ Siedepunkt: 174…176 °C Dichte: 1,075 Flammpunkt: 71 °C (160 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042848 CAS-Nummer: 592-20-1 EINECS: 209-746-3 |