2-Cyano-2-Methylpropionsäure Ethylester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
H31432.09
H31432.18
H31432.09EA
42
EUR
H31432.09
H31432.18
2-Cyano-2-Methylpropionsäure Ethylester 97%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Purity: 97%
CAS No.: 1572-98-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Boiling Point: 185°
MDL No.: MFCD00034667
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Molecular Weight: 141,17 g/mol Siedepunkt: 185 °C Dichte: 0,97 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034667 CAS-Nummer: 1572-98-1 |