2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31512.03
H31512.06
H31512.03EA
65
EUR
H31512.03
H31512.06
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 93-85-6
Molecular Formula: C8H6N2O2S
Formula Weight: 194.21
Melting Point:
Formel:
C₈H₆N₂O₂S Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054180 CAS-Nummer: 93-85-6 EINECS: 202-283-8 |