Celatom® FW-14
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31733.0B H31733.30
H31733.0BEA 110 EUR
H31733.0B H31733.30
Celatom® FW-14
Celatom® FW-14
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0