1-Isopropenyl-4-methylbenzol stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
Stab. with 4-tert-butylcatechol
CAS No.: 1195-32-0
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 186-189°
MDL No.: MFCD00036510
Formel:
C₁₀H₁₂ Siedepunkt: 186…189 °C Dichte: 0,872 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036510 CAS-Nummer: 1195-32-0 EINECS: 214-795-9 |