2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2,2-Difluoropropionate, 2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
H31852.03 H31852.06
H31852.03EA 57.5 EUR
H31852.03 H31852.06
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester 97%
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 28781-85-3 Molecular Formula: C5H8F2O2 Formula Weight: 138.11 Boiling Point: 24°/20mm UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD06657970
Formel: C₅H₈F₂O₂
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 24 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,102
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657970
CAS-Nummer: 28781-85-3
ADR: 3,III