1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
H31868.03
H31868.06
H31868.14
H31868.03EA
44.8
EUR
H31868.03
H31868.06
H31868.14
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3622-35-3
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Melting Point: 245-251°
MDL No.: MFCD00111651
Formel:
C₈H₅NO₂S Molecular Weight: 179.2 g/mol Schmelzpunkt: 245…251 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00111651 CAS-Nummer: 3622-35-3 |