6-Brom-2-chlor-1,3-benzothiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H31962.03 H31962.06
H31962.03EA 35.4 EUR
H31962.03 H31962.06
6-Brom-2-chlor-1,3-benzothiazol 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 80945-86-4 Molecular Formula: C7H3BrClNS Formula Weight: 248.53 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD04971822
Formel: C₇H₃BrClNS
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04971822
CAS-Nummer: 80945-86-4