2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32059.03 H32059.06
H32059.03EA 65.3 EUR
H32059.03 H32059.06
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
CAS No.: 70291-62-2 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.23 Physical Form: Crystalline solid Appearance: Pale brown Melting Point: 153-154° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00121495
Formel: C₈H₈N₂S
Molecular Weight: 164.23 g/mol
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00121495
CAS-Nummer: 70291-62-2
ADR: 6.1 III