(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
H32066.03
H32066.06
H32066.14
H32066.03EA
49.4
EUR
H32066.03
H32066.06
H32066.14
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 126456-43-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 117-118°
Optical Rotation: -61° (c=0.5 in chloroform)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00216655
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149.19 g/mol Schmelzpunkt: 117…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216655 CAS-Nummer: 126456-43-7 ADR: 8 III |