2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32083.MD H32083.03
H32083.MDEA 76.5 EUR
H32083.MD H32083.03
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Purity: 97% CAS No.: 509072-57-5 Molecular Formula: C4H6F2O Formula Weight: 108.09 Boiling Point: 129° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD06797748
Formel: C₄H₆F₂O
Molecular Weight: 108,09 g/mol
Siedepunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797748
CAS-Nummer: 509072-57-5
ADR: 3,III