2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Dimethylpropanethioamide
H32092.03
H32092.09
H32092.03EA
47.8
EUR
H32092.03
H32092.09
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 630-22-8
Molecular Formula: C5H11NS
Formula Weight: 117.21
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD09742834
Formel:
C₅H₁₁NS Molecular Weight: 117,21 g/mol Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09742834 CAS-Nummer: 630-22-8 |