1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalincarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
H32138.MD
H32138.03
H32138.MDEA
81.6
EUR
H32138.MD
H32138.03
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalincarbonsäure 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1914-65-4
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 82-85°
MDL No.: MFCD02179127
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176.22 g/mol Schmelzpunkt: 82…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179127 CAS-Nummer: 1914-65-4 |