1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine
H32527.MD
H32527.03
H32527.MDEA
89.5
EUR
H32527.MD
H32527.03
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 17797-11-4
Molecular Formula: C9H12ClN
Formula Weight: 169.66
Refractive Index: 1.5330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 43-45°/0.3mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD08669636
Formel:
C₉H₁₂ClN Molecular Weight: 169.66 g/mol Siedepunkt: 43…45 °C (0.3 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669636 CAS-Nummer: 17797-11-4 ADR: 8 III |