5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
H32533.03
H32533.09
H32533.03EA
33.2
EUR
H32533.03
H32533.09
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 5330-38-1
Molecular Formula: C7H7ClO2
Formula Weight: 158.58
Melting Point: 84-87°
MDL No.: MFCD00021967
Formel:
C₇H₇ClO₂ Molecular Weight: 158,59 g/mol Schmelzpunkt: 84…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021967 CAS-Nummer: 5330-38-1 |