2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
H32544.03 H32544.09
H32544.03EA 35.5 EUR
H32544.03 H32544.09
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 4651-91-6 Molecular Formula: C9H10N2S Formula Weight: 178.26 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00128278
Formel: C₉H₁₀N₂S
Molecular Weight: 178.26 g/mol
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128278
CAS-Nummer: 4651-91-6
EINECS: 225-085-3