Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H32572.MD
H32572.03
H32572.MDEA
52.7
EUR
H32572.MD
H32572.03
Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 367-33-9
Molecular Formula: C6H8BrF3O2
Formula Weight: 249.03
Boiling Point: 67°/18mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD10687235
Formel:
C₆H₈BrF₃O₂ Molecular Weight: 249,03 g/mol Siedepunkt: 67 °C (18 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10687235 CAS-Nummer: 367-33-9 ADR: 8,II |