3-Chlor-4-nitroanilin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Amino-2-chloronitrobenzene
H32581.03
H32581.09
H32581.03EA
22
EUR
H32581.03
H32581.09
3-Chlor-4-nitroanilin 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95%
CAS No.: 825-41-2
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Melting Point: 157-161°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00085922
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 157…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085922 CAS-Nummer: 825-41-2 ADR: 6.1,III |