2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
H32618.MD
H32618.03
H32618.MDEA
46
EUR
H32618.MD
H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97%
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Melting Point: 91-93°
MDL No.: MFCD10687403
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ Molecular Weight: 209.10 g/mol Schmelzpunkt: 91…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10687403 CAS-Nummer: 1040681-74-0 |