[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32694.06 H32694.03
H32694.06EA 138 EUR
H32694.06 H32694.03
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Purity: 96% CAS No.: 6952-68-7 Molecular Formula: C6H5N3S Formula Weight: 151.19 Melting Point: 209-210° MDL No.: MFCD03783345
Formel: C₆H₅N₃S
Molecular Weight: 151.19 g/mol
Schmelzpunkt: 209…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03783345
CAS-Nummer: 6952-68-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable