4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin, (∼15% H₂O) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzol, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzol, 4,5-Dimethylbenzol-1,2-diamin, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylendiamin
H32695.06 H32695.14
H32695.06EA 63.7 EUR
H32695.06 H32695.14
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin, (∼15% H₂O) 98%
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin
Purity: 98% CAS No.: 3171-45-7 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 127-129° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00007729
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.2 g/mol
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007729
CAS-Nummer: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III