2-Methylhexanoyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32829.09 H32829.03
H32829.09EA 251 EUR
H32829.09 H32829.03
2-Methylhexanoyl chloride 97%
2-Methylhexanoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 41693-47-4 Molecular Formula: C7H13ClO Formula Weight: 148.63 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 163° UN No.: UN2920 MDL No.: MFCD01318644
Formel: C₇H₁₃ClO
Siedepunkt: 163 °C
Dichte: 0,957
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318644
CAS-Nummer: 41693-47-4
ADR: 8,II