2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32937.03 H32937.09
H32937.03EA 35.2 EUR
H32937.03 H32937.09
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
Purity: 97% CAS No.: 68867-14-1 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 185-187° MDL No.: MFCD00192276
Formel: C₈H₇NOS
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192276
CAS-Nummer: 68867-14-1