Furo[3,2-b]pyridine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32966.03 H32966.06
H32966.03EA 119 EUR
H32966.03 H32966.06
Furo[3,2-b]pyridine 98%
Furo[3,2-b]pyridine
Purity: 98% CAS No.: 272-62-8 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Refractive Index: 1.5753 Boiling Point: 79-80°/12mm MDL No.: MFCD11870744
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C (12 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870744
CAS-Nummer: 272-62-8