4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
H33052.03 H33052.06
H33052.03EA 107 EUR
H33052.03 H33052.06
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Purity: 98% CAS No.: 6278-73-5 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 152-154° MDL No.: MFCD00182896
Formel: C₁₃H₁₀N₂S
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182896
CAS-Nummer: 6278-73-5