3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
H33124.03
H33124.09
H33124.03EA
85.5
EUR
H33124.03
H33124.09
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61471-45-2
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 175-178°
MDL No.: MFCD02656610
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187,2 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02656610 CAS-Nummer: 61471-45-2 |