4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33142.MD H33142.03
H33142.MDEA 30.8 EUR
H33142.MD H33142.03
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 705-24-8 Molecular Formula: C5HCl2F3N2 Formula Weight: 216.98 Boiling Point: 50-52°/5mm MDL No.: MFCD08436597
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Molecular Weight: 216,98 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C (5 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436597
CAS-Nummer: 705-24-8