Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]-thiophene-3-carboxylate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
H33196.06
H33196.14
H33196.06EA
81.1
EUR
H33196.06
H33196.14
Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]-thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 4815-29-6
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: 95-96°
MDL No.: MFCD00102063
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂S Molecular Weight: 211.28 g/mol Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102063 CAS-Nummer: 4815-29-6 |