2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33203.03
H33203.06
H33203.03EA
86.5
EUR
H33203.03
H33203.06
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 1227628-83-2
Molecular Formula: C8H4F4O2
Formula Weight: 208.11
Refractive Index: 1.4455
MDL No.: MFCD16652440
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652440 CAS-Nummer: 1227628-83-2 |