4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33260.MD H33260.03 H33260.06
H33260.MDEA 32.8 EUR
H33260.MD H33260.03 H33260.06
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 331761-46-7 Molecular Formula: C12H6Cl2N2S Formula Weight: 281.16 Melting Point: 139.5-141° MDL No.: MFCD01038375
Formel: C₁₂H₆Cl₂N₂S
Molecular Weight: 281.16 g/mol
Schmelzpunkt: 139.5…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01038375
CAS-Nummer: 331761-46-7