Di-2-thienyl sulphide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H33284.03
H33284.06
H33284.03EA
36.9
EUR
H33284.03
H33284.06
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 3988-99-6
Molecular Formula: C8H6S3
Formula Weight: 198.32
Flash Point:
Formel:
C₈H₆S₃ Siedepunkt: 102…104 °C (0,9 mmHg) Dichte: 1,311 Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052047 CAS-Nummer: 3988-99-6 |