(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H33367.03 H33367.06
H33367.03EA 144 EUR
H33367.03 H33367.06
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Purity: 98% CAS No.: 1201905-61-4 Molecular Formula: C10H19BO3 Formula Weight: 198.07 Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 50°/0.3mm MDL No.: MFCD09702441
Formel: C₁₀H₁₉BO₃
Molecular Weight: 198.07 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (0.3 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998813
CAS-Nummer: 1201905-61-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable