1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
H33380.03 H33380.06
H33380.03EA 59.3 EUR
H33380.03 H33380.06
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Purity: 96% CAS No.: 51227-30-6 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Refractive Index: 1.5295 Boiling Point: 57-58°/1mm MDL No.: MFCD08447082
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 57…58 °C (1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08447082
CAS-Nummer: 51227-30-6