4-n-Nonylaniline 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H33414.06
H33414.14
H33414.03
H33414.06EA
80.3
EUR
H33414.06
H33414.14
H33414.03
4-n-Nonylaniline 98%
4-n-Nonylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 37529-29-6
Molecular Formula: C15H25N
Formula Weight: 219.37
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₂₅N Molecular Weight: 219.37 g/mol Siedepunkt: 144 °C (2 mmHg) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038370 CAS-Nummer: 37529-29-6 |