Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R437
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33537.03
H33537.09
H33537.18
H33537.03EA
27.1
EUR
H33537.03
H33537.09
H33537.18
Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R437
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD03457879
Formel:
Pd Molecular Weight: 106,420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |