1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33558.03 H33558.06
H33558.03EA 108 EUR
H33558.03 H33558.06
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 36321-73-0 Molecular Formula: C10H12Br2 Formula Weight: 292.01 MDL No.: MFCD00154987
Formel: C₁₀H₁₂Br₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00154987
CAS-Nummer: 36321-73-0