4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33690.03 H33690.06
H33690.03EA 134 EUR
H33690.03 H33690.06
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 473528-88-0 Molecular Formula: C5H5BrN2O Formula Weight: 189.01 Melting Point: 97-98° MDL No.: MFCD03074341
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189.02 g/mol
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03074341
CAS-Nummer: 473528-88-0