3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33766.03 H33766.06
H33766.03EA 24.7 EUR
H33766.03 H33766.06
3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 50463-48-4 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 116-118° MDL No.: MFCD01570264
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Molecular Weight: 256.3 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570264
CAS-Nummer: 50463-48-4