3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33795.03 H33795.06
H33795.03EA 69.4 EUR
H33795.03 H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-42-3 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 155-159° MDL No.: MFCD00033058
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00033058
CAS-Nummer: 3243-42-3