2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
H33812.03
H33812.06
H33812.03EA
95.6
EUR
H33812.03
H33812.06
2-Methylbenzothiazol-6-ol 96%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Purity: 96%
CAS No.: 68867-18-5
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00227234
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165,21 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00227234 CAS-Nummer: 68867-18-5 |