1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33830.03 H33830.06
H33830.03EA 84.9 EUR
H33830.03 H33830.06
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 84387-62-2 Molecular Formula: C3H4ClN3.HCl Formula Weight: 154.00 Melting Point: 138-145° MDL No.: MFCD00964947
Formel: C₃H₄ClN₃·HCl
Molecular Weight: 154.00 g/mol
Schmelzpunkt: 138…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00964947
CAS-Nummer: 84387-61-1