6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33855.03 H33855.06
H33855.03EA 79.1 EUR
H33855.03 H33855.06
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 705263-10-1 Molecular Formula: C6H4BrN3 Formula Weight: 198.02 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD09832894
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832894
CAS-Nummer: 705263-10-1