3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33873.MD H33873.03 H33873.06
H33873.MDEA 49.2 EUR
H33873.MD H33873.03 H33873.06
3-(4-Formylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 34961-64-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: ca 136° dec MDL No.: MFCD08234824
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,19 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 136 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234824
CAS-Nummer: 34961-64-3