Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethyl-2-(((3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate)
H33949.03
H33949.06
H33949.03EA
57.5
EUR
H33949.03
H33949.06
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
CAS No.: 64265-57-2
Molecular Formula: C24H41N3O6
Formula Weight: 467.61
Melting Point: -30°
MDL No.: MFCD00192542
Formel:
C₂₄H₄₁N₃O₆ Molecular Weight: 467,61 g/mol Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,08 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192542 CAS-Nummer: 64265-57-2 EINECS: 264-763-3 |