Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
H33992.03 H33992.06
H33992.03EA 74.9 EUR
H33992.03 H33992.06
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 1027511-41-6 Molecular Formula: C9H8BrN3O2 Formula Weight: 270.08 Melting Point: 144-146° MDL No.: MFCD10574908
Formel: C₉H₈BrN₃O₂
Molecular Weight: 270.08 g/mol
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10574908
CAS-Nummer: 1027511-41-6