1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
H34157.MDEA
31.1
EUR
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 24662-37-1
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00466602
Formel:
C₁₀H₈N₂ Molecular Weight: 156,19 g/mol Schmelzpunkt: 55…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466602 CAS-Nummer: 24662-37-1 |